missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ENPP-1 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 7 publications
Marke: Novus Biologicals NBP2-27561
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ENPP-1 Polyclonal specifically detects ENPP-1 in Human, Rat, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
Spezifikation
| ENPP-1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide | |
| ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1, E-NPP 1, Ly-41 antigen, M6S1NPP1, Membrane component chromosome 6 surface marker 1, membrane component, chromosome 6, surface marker 1, NPPSalkaline phosphodiesterase 1, PC1, PC-1, PCA1ARHR2, PDNP1ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 1, Phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 1, plasma-cell membrane glycoprotein 1, Plasma-cell membrane glycoprotein PC-1 | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Expected from sequence similarity: Mouse, Rat. | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA | |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot 1 - 3 μg/mL, Immunohistochemistry 8 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 8 μg/mL, Peptide ELISA 1:128000 | |
| NP_006199 | |
| ENPP1 | |
| Peptide with sequence C-KTHLPTFSQED corresponding to C-Terminus according to NP_006199.2. | |
| 0.1 mg | |
| Lipid and Metabolism | |
| 5167 | |
| Human | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur