Learn More
Enoxacin, Thermo Scientific™
A quinolone antibacteral agent which acts on DNA gyrase
36.65 CHF - 337.65 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 74011-58-8 |
|---|---|
| Summenformel | C15H17FN4O3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 320.324 |
| MDL-Nummer | MFCD00133308 |
| InChI-Schlüssel | IDYZIJYBMGIQMJ-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | Penetrex™ The Clorox Company; Bactidan |
| PubChem CID | 3229 |
| ChEBI | CHEBI:157175 |
| IUPAC-Name | 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(N=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15444399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61912.03 |
1g |
40.41 CHF 36.65 CHF / 1 Gramm Sparen 3.76 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15454399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61912.06 |
5g |
88.67 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15464399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61912.14 |
25g |
337.65 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 09-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsEnoxacin is an antibacterial agent used in the treatment of gastro enteritis including infectious diarrhea, respiratory tract infections, gonorrhea and urinary tract infections. It is a bactericidal and its mode of action depends on blocking of bacterial DNA replication by binding itself to an enzyme called DNA gyrase.
Solubility
50 mg/ml in 1 M NaOHSlightly soluble in sodium hydroxide, dimethyl sulfoxide, chloroform and methanol. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Chemische Identifikatoren
| 74011-58-8 | |
| 320.324 | |
| IDYZIJYBMGIQMJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 3229 | |
| 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid |
| C15H17FN4O3 | |
| MFCD00133308 | |
| Penetrex™ The Clorox Company; Bactidan | |
| CHEBI:157175 | |
| CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(N=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O |
Spezifikation
| Enoxacin | |
| White to Yellow | |
| MFCD00133308 | |
| Penetrex™ The Clorox Company; Bactidan | |
| IDYZIJYBMGIQMJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid | |
| 3229 | |
| 320.32 |
| 74011-58-8 | |
| C15H17FN4O3 | |
| 14,3587 | |
| 50mg/ml in 1 M NaOHSlightly soluble in sodium hydroxide,dimethyl sulfoxide,chloroform and methanol; Insoluble in water. | |
| CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(N=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O | |
| 320.324 | |
| CHEBI:157175 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : QN2800000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold