missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enoxacin-Sesquihydrat, TRC

Artikelnummer. 30378760
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378760 50 mg
30383686 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30378760 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE55760350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 84294-96-2
Summenformel 2 C15 H17 F N4 O3 . 3 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 694.68
Synonym 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-Naphthyridine-3-carboxylic Acid Hydrate (2:3), Enoxacin Sesquihydrate, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, hydrate (2:3) (9CI, ACI)
IUPAC-Name 1-Ethyl-6-Fluor-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-Naphthyridin-3-Carboxylsäure; Trihydrat
SMILES O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(=O)O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Enoxacin sesquihydrate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2
Formelmasse 694.2886
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.