Learn More
Enoxacin-Sesquihydrat, Mikromol™
Beschreibung
Enoxacin-Sesquihydrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Enoxacin sesquihydrate |
| CAS | 84294-96-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Enoxacin sesquihydrate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | 2 C15 H17 F N4 O3 . 3 H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-Naphthyridine-3-carboxylic Acid Hydrate (2:3), Enoxacin Sesquihydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2 |
| SMILES | O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(=O)O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6 |
| IUPAC-Name | 1-Ethyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure; Trihydrat |
| Mehr anzeigen |