Beschreibung
- Gravierte Ersatzplattenetiketten für die tragbaren Thermotransferdrucker M610 und M611
- Teile können auch mit dem Etikettendrucker M710 bedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
- Dank ihrer hohen Beständigkeit gegenüber Klebstoffen und Lösungsmitteln eignen sie sich ideal als Ersatz für gravierte Anhänger.
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +100 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Schaumstoff-gestützt |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Etikett |
| Material | Polyester |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Gravierte Plattenbeschriftungen |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |