Learn More
Buerkle™ EnergyOne™ Netzstrombetriebene Fasspumpe mit Auslaufbogen
Artikelnummer. 11971591 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
50 cm
70 cm
100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11971591
Marke: Buerkle™ 59002070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Netzbetriebene Fasspumpe EnergyOne. Über das Touch Panel mit schmutz-, wasser- und staubdichter Folientastatur kann die Durchflussmenge von 0,4 l/min bis 12 l/min stufenlos und präzise geregelt werden.
Die per Netzteil betriebene Fasspumpe EnergyOne verfügt über ein einzigartiges neues Hybridsystem mit vollständiger Flexibilität und Unabhängigkeit von Akku-Ladevorgängen.
  • Stromversorgung über 230-V-Netzteil, internationaler Steckeradapter im Lieferumfang enthalten
  • Optional mit Netzteil oder Akku (als Zubehör) erhältlich
  • Bestehend aus Pumpenstation, Antrieb, Netzteil inkl. Stecker und festem Winkelstück zum Ablassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Einzigartigem Hybrid-System, bietet volle Flexibilität und Unabhängigkeit vom Stromnetz.
Spannung 240 V
Enthält Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit Stecker und festem Auslaufbogen
Tiefe (metrisch) 70 cm
Resistenzeigenschaften Chemisch beständig
Typ EnergyOne Fasspumpe
Zertifizierung/Konformität CE zertifiziert
Material Polypropylen