missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Endotoxinfreie Puffer für NucleoBond™ Xtra EF-Kits
Ergänzende Pufferlösungen für die Verwendung mit NucleoBond™ Xtra EF-Kits für die ultraschnelle, endotoxinfreie Aufreinigung von Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute.
57.25 CHF - 325.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoBond™ Xtra EF-Kit |
CAS | 64-17-5d |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
Form | Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15829087
|
Macherey-Nagel™
740393.900 |
ELU-EF | 900 mL |
97.50 CHF
900 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15810908
|
Macherey-Nagel™
740393.3000 |
ELU-EF | 3000 mL |
325.00 CHF
3000 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15809087
|
Macherey-Nagel™
740391.1000 |
ENDO-EF | 1000 mL |
90.25 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15890898
|
Macherey-Nagel™
740391.3000 |
ENDO-EF | 3000 mL |
271.00 CHF
3000 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15889077
|
Macherey-Nagel™
740389.1000 |
EQU-EF | 1000 mL |
103.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15870898
|
Macherey-Nagel™
740389.3000 |
EQU-EF | 3000 mL |
306.00 CHF
3000 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15899077
|
Macherey-Nagel™
740390.600 |
FIL-EF | 600 mL |
57.25 CHF
600 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15880898
|
Macherey-Nagel™
740390.3000 |
FIL-EF | 3000 mL |
288.00 CHF
3000 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15850898
|
Macherey-Nagel™
740387.3000 |
LYS-EF | 3000 mL |
271.00 CHF
3000 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15860898
|
Macherey-Nagel™
740388.3000 |
NEU-EF | 3000 mL |
271.00 CHF
3000 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15840898
|
Macherey-Nagel™
740386.3000 |
RES-EF | 3000 mL |
271.00 CHF
3000 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15819087
|
Macherey-Nagel™
740392.1000 |
WASH-EF | 1000 mL |
103.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15800908
|
Macherey-Nagel™
740392.3000 |
WASH-EF | 3000 mL |
306.00 CHF
3000 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Die neue Generation von Anionenaustauschern – ultraschnelle, endotoxinfreie Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute.
- Plasmid-DNA mit weniger als 0.05 EU/μg für die Transfektion hochgradig empfindlicher Zellen
- Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
- Optimiertes Säulendesign – Midi-Prep in ca. 45 min, Maxi-Prep in 50 min
- Säulenfilter enthalten – hohe Filterflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Säulenbeladung
- Verbessertes Silika-Material – typische Ausbeuten von 400 μg (Midi) und 1000 μg (Maxi)
- NucleoBond™ Xtra PLUS EF Kits enthalten NucleoBond Finalizer, um die DNA-Ausfällung zu beschleunigen
Specifications
Farblos | |
64-17-5d | |
Flüssigkeit |
NucleoBond™ Xtra EF-Kit | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Endotoxinfreie Plasmid-DNA-Aufreinigung |