missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Endotoxinfreie Puffer für NucleoBond™ Xtra EF-Kits

Ergänzende Pufferlösungen für die Verwendung mit NucleoBond™ Xtra EF-Kits für die ultraschnelle, endotoxinfreie Aufreinigung von Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute.

Marke:  Macherey-Nagel™ 740389.3000

Additional Details : Gewicht : 3.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15870898

  • 306.00 CHF / 3000 Milliliter
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Die neue Generation von Anionenaustauschern – ultraschnelle, endotoxinfreie Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute.

  • Plasmid-DNA mit weniger als 0.05 EU/μg für die Transfektion hochgradig empfindlicher Zellen
  • Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
  • Optimiertes Säulendesign – Midi-Prep in ca. 45 min, Maxi-Prep in 50 min
  • Säulenfilter enthalten – hohe Filterflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Säulenbeladung
  • Verbessertes Silika-Material – typische Ausbeuten von 400 μg (Midi) und 1000 μg (Maxi)
  • NucleoBond™ Xtra PLUS EF Kits enthalten NucleoBond Finalizer, um die DNA-Ausfällung zu beschleunigen
Spezifikation

Spezifikation

Farblos
Ethanol (verdünnt), Kaliumchlorid, Chemikaliengemisch <1 %, Wasser
3000 mL
Alkoholisch
Flüssigkeit
EQU-EF
NucleoBond™ Xtra EF-Kit
6,0 bis 7,0
64-17-5d
Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Endotoxinfreie Plasmid-DNA-Aufreinigung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote