Learn More
Macherey-Nagel™ Endotoxinfreie Puffer für NucleoBond™ Xtra EF-Kits
Ergänzende Pufferlösungen für die Verwendung mit NucleoBond™ Xtra EF-Kits für die ultraschnelle, endotoxinfreie Aufreinigung von Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute.
Marke: Macherey-Nagel™ 740387.3000
Additional Details : Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
Die neue Generation von Anionenaustauschern – ultraschnelle, endotoxinfreie Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute.
- Plasmid-DNA mit weniger als 0.05 EU/μg für die Transfektion hochgradig empfindlicher Zellen
- Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
- Optimiertes Säulendesign – Midi-Prep in ca. 45 min, Maxi-Prep in 50 min
- Säulenfilter enthalten – hohe Filterflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Säulenbeladung
- Verbessertes Silika-Material – typische Ausbeuten von 400 μg (Midi) und 1000 μg (Maxi)
- NucleoBond™ Xtra PLUS EF Kits enthalten NucleoBond Finalizer, um die DNA-Ausfällung zu beschleunigen
Spezifikation
Farblos | |
Natriumhydroxidlösung, verdünnt; Dodecylsulfat, Natriumsalz; Wasser | |
3000 mL | |
Geruchsneutral | |
Flüssigkeit | |
LYS-EF |
NucleoBond™ Xtra EF-Kit | |
>12 | |
64-17-5d | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Endotoxinfreie Plasmid-DNA-Aufreinigung |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer LYS-EF (3000 mL)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, dodecyl sulphate