Learn More
Macherey-Nagel™ Endotoxinfreie Puffer für NucleoBond™ Xtra EF-Kits
Click to view available options
Menge:
600 mL
900 mL
1000 mL
3000 mL
Chemischer Name oder Material:
ELU-EF
ENDO-EF
EQU-EF
FIL-EF
LYS-EF
NEU-EF
WASH-EF
Packungsgröße:
1000 Milliliter
3000 Milliliter
600 Milliliter
900 Milliliter
Beschreibung
Die neue Generation von Anionenaustauschern – ultraschnelle, endotoxinfreie Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute.
- Plasmid-DNA mit weniger als 0.05 EU/μg für die Transfektion hochgradig empfindlicher Zellen
- Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
- Optimiertes Säulendesign – Midi-Prep in ca. 45 min, Maxi-Prep in 50 min
- Säulenfilter enthalten – hohe Filterflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Säulenbeladung
- Verbessertes Silika-Material – typische Ausbeuten von 400 μg (Midi) und 1000 μg (Maxi)
- NucleoBond™ Xtra PLUS EF Kits enthalten NucleoBond Finalizer, um die DNA-Ausfällung zu beschleunigen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ELU-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Endotoxinfreie Plasmid-DNA-Aufreinigung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoBond™ Xtra EF-Kit |
| pH | 8,5 bis 9,5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 900 mL |
| Zusammensetzung | 2-Propanol, Kaliumchlorid, Chemikaliengemisch <1 %, Wasser |
| Geruch | Alkoholisch |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer ELU-EF (900 mL)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol