Learn More
R&DSystems™ Endothelial Cell Growth Base Media
Artikelnummer. 18737367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18737367 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18737367 Lieferant R&DSystems™ Lieferanten-Nr. 390598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.57 CHF
    81.90 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 9.67 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Base Media for the Low-serum Expansion of Primary Endothelial Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie R&D Systems
Menge 250 ml
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.