Learn More
Thermo Scientific Chemicals Endothall
Artikelnummer. p-7082251
Click to view available options
Menge:
20 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
20 Milligramm
Artikelnummer. 15453629
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60948.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein mäßig starker Inhibitor der Proteinphosphatase 2A
Endothall is used as an inhibitor of PP2A phosphatase activity. It is also used as a defoliant. It is used as a cell adhesion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145-73-3
Summenformel C8H10O5
Synonym 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan-2,3-dicarbonsäure
Spezifikation
Menge 100 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein mäßig starker Inhibitor der Proteinphosphatase 2A
Formelmasse 186,20g/mol
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
InChI-Schlüssel XRHVZWWRFMCBAZ-UHFFFAOYNA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1C2CCC(O2)C1C([O-])=O
IUPAC-Name disodium 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 230.13