missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endophenazin A, TRC

Artikelnummer. 30369335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30369335 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE55548010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 86125-71-5
Summenformel C18H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 292.33
Synonym 9-(3-Methyl-2-buten-1-yl)-1-phenazinecarboxylic Acid, 9-(3-Methyl-2-butenyl)-1-phenazinecarboxylic Acid
IUPAC-Name 9-(3-Methylbut-2-Enyl)Phenazin-1-Carbonsäure
SMILES CC(=CCc1cccc2nc3cccc(C(=O)O)c3nc12)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Endophenazine A
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H16N2O2/c1-11(2)9-10-12-5-3-7-14-16(12)20-17-13(18(21)22)6-4-8-15(17)19-14/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,21,22)
Formelmasse 292.1212
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.