Learn More
Endo-N-Hydroxy-5 -Norbornene-2,3 -Dicarboximid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464634 10 g 10 Gramm
11474634 50 g 50 Gramm
11484634 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464634 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13205.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21715-90-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
It decreases racemization in peptide synthesis and inhibits formation of N-acylureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verringert die Racemisierung bei der Peptidsynthese und hemmt die Bildung von N-Acylureas.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21715-90-2
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.18
MDL-Nummer MFCD00065691
InChI-Schlüssel ZUSSTQCWRDLYJA-UHFFFAOYNA-N
Synonym honb, n-hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 2-hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoisoindole-1,3 2h-dione, 4-hydroxy-4-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 dec-8-ene-3,5-dione, n-hydroxynorborn-5-ene-2,3-dicarboximide, n-hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboxylic imide, 5-norbornene-2, n-hydroxy, 4,7-methano-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy, 4,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy, 4-hydroxy-4-azatricyclo 5.2.1.0<2,6> dec-8-ene-3,5-dione
PubChem CID 89529
IUPAC-Name 4-Hydroxy-4-azatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-en-3,5-dion
SMILES ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Menge 10 g
Beilstein 13540
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide