Learn More
Ansell ENCORE™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves
Artikelnummer. 17893682 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Artikelnummer. 17893682
Marke: Ansell 340105060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyisoprene and neoprene surgical gloves blend comfort and durability when using as an outer glove during double gloving.
  • ASTM D6978, ASTM F739 certified
  • HYBRID Technology blend of polyisoprene and neoprene offers the best of both materials, combining durability with latex-like comfort
  • Natural, semi-transparent glove, ideal to be used as an outer glove when double gloving with a colored underglove for fast and easy glove breach detection
  • Non-latex to eliminate the risk of latex Type I allergy
  • Free of zinc 2-mercaptobenzothiazole, diphenylguanidine, and cetylpyridinium chloride to minimize risk of chemical Type IV allergies and sensitivities to these chemical accelerators
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Natural
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 8.27 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 ±0.03 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Ja
Material Polyisoprene, Neoprene
Palm Thickness (English) 7,48 ± 1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ± 0,03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,48 ± 1,18 mil
Modell ENCORE-340105
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 306 mm