Learn More
Ansell ENCORE™ Neoprene Surgical Gloves
Artikelnummer. p-7250188 Alle ansehen Ansell Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
missing translation for 'unitSize'
50 Paare
Artikelnummer. 17803632
missing translation for 'mfr': Ansell 340111085
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Neoprene, chemical accelerator-free surgical gloves offer unsurpassed sensitivity and durability and are for use with delicate surgical procedures and chemotherapy.
  • ASTM D6978 certified
  • Non-latex and 100% chemical accelerator-free to eliminate the risk of latex Type I allergy and minimize chemical Type IV allergies and skin sensitivities
  • Featuring SENSOPRENE™ Technology to deliver a thinner yet robust glove for added comfort and durability
  • Up to 30% thinner than standard neoprene surgical gloves for enhanced tactile sensitivity and dexterity
  • Smooth with micro-textured finish for secure instrument handling and grip
  • Tested for use with chemotherapy drugs and a wide range of chemicals used in hospolyisoprenetals
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Natural
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 5.51 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 ±0.03 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Ja
Material Neoprene
Palm Thickness (English) 4.92 ±1.18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 ±0.03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 4.92 ±1.18 mil
Dicke (metrisch) 0.13 ±0.03 mm
Modell ENCORE-340111
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 301 mm