Learn More
Ansell ENCORE™ Neopren-OP-Handschuhe
Artikelnummer. 17843732 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17843732 6 50 Paare
17803632 8,5 50 Paare
17803832 5,5 50 Paare
17893822 6,5 50 Paare
17883722 7 50 Paare
17853642 8 50 Paare
17873732 7,5 50 Paare
17823642 9 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17843732 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 340111060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.90 CHF
    103.20 CHF / 50 Paare
    Sparen 41.70 CHF
    28% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chirurgische Neoprenhandschuhe ohne chemische Beschleuniger bieten unübertroffene Sensibilität und Haltbarkeit und eignen sich für den Einsatz bei heiklen chirurgischen Eingriffen und Chemotherapie.
  • ASTM D6978 zertifiziert
  • Latexfrei und 100 % frei von chemischen Beschleunigern, um das Risiko einer Latexallergie vom Typ I auszuschließen und chemische Allergien vom Typ IV sowie Hautempfindlichkeiten zu minimieren.
  • Mit SENSOPRENE™ Technologie für einen dünneren, aber dennoch robusten Handschuh für mehr Komfort und Haltbarkeit
  • Bis zu 30 % dünner als herkömmliche Neopren-OP-Handschuhe für verbesserte Tastsensibilität und Fingerfertigkeit
  • Glatte, mikrotexturierte Oberfläche für sicheren Halt und Handhabung der Instrumente
  • Getestet für die Verwendung mit Chemotherapeutika und einer breiten Palette von Chemikalien, die in Krankenhausapotheken verwendet werden.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 und -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 5,51 ± 1,18 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 ± 0,03 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Ja
Material Neopren
Palm Thickness (English) 4,92 ± 1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 ± 0,03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,92 ± 1,18 mil
Dicke (metrisch) 0,13 ± 0,03 mm
Modell ENCORE-340111
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 301 mm