Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Textured Surgical Gloves
Artikelnummer. p-7250184 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17803772
Marke: Ansell 330101060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Latex, powder-free surgical glove with a textured finish for easy instrument handling and grip.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • Textured finish on fingers and palm ensures high grip under dry and damp conditions
  • Ideal to be used as an outer glove when double gloving
  • Thickness optimizes tactile sensitivity and protection
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • For use in surgical or chemotherapy procedures
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 und -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Natural
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 9,65 ± 1,18 mil
Finger Thickness (Metric) 0,25 ± 0,03 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 8,27 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,21 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,27 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,21 ± 0,02 mm
Modell ENCORE-330101
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 302 mm