Learn More
Ansell ENCORE™ Latex-Chirurgenhandschuhe mit Textur
Artikelnummer. 17853572 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17853572 8,5 50 Paare
17803772 6 50 Paare
17813582 5,5 50 Paare
17833772 9 50 Paare
17823762 7,5 50 Paare
17863762 7 50 Paare
17873582 8 50 Paare
17863632 6,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17853572 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330101085
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Chirurgischer Latexhandschuh, puderfrei, mit texturierter Oberfläche für einfache Handhabung und guten Halt der Instrumente.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 zertifiziert
  • Die strukturierte Oberfläche an Fingern und Handfläche gewährleistet einen hohen Grip bei trockenen und feuchten Bedingungen.
  • Ideal als äußerer Handschuh beim Tragen von zwei Paar Handschuhen.
  • Die Dicke optimiert die Tastsensibilität und den Schutz.
  • DERMASHIELD™ Die interne Beschichtung der Technologie ermöglicht das Anziehen im trockenen und feuchten Zustand sowie intraoperative Änderungen.
  • Zur Anwendung bei chirurgischen oder Chemotherapie-Eingriffen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 und -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 9,65 ± 1,18 mil
Finger Thickness (Metric) 0,25 ± 0,03 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 8,27 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,21 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,27 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,21 ± 0,02 mm
Modell ENCORE-330101
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 302 mm