Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Ortho Surgical Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Beschreibung
- ASTM D3577, ASTM D6978 certified
- 50% thicker on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves, providing outstanding protection
- Heavy-textured finish on fingers and palm for superior grip for dry and damp applications
- DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
- For use in rigorous surgical procedures
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Brown |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Fully Textured |
| Finger Thickness (English) | 12.8 ±1.18 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.33 ±0.03 mm |
| Mehr anzeigen |