Learn More
Enalaprilmaleat Mikromol™
Beschreibung
Enalaprilmaleat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Enalapril Maleate |
| CAS | 76095-16-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Enalapril Maleate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H28 N2 O5 . C4 H4 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Enalapril Maleate, L-Proline, N-[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), L-Proline, 1-[N-[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl]-, (S)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Acetensil, Alphrin, Amprace, Analept, Antiprex, BQL, Benalipril, Biocronil, Bitensil, Cardiovet, Controlvas, Converten, Convertin, Ednyt, Elfonal, Enacard, Enaladil, Enalapril maleate, Enaloc, Enapren, Enapril, Enaprin, Enaril, Envas, Glioten, Hipoartel, Hytrol, Innovace, Innovade, Inoprilat, Invoril, Kenopril, Lapril, Lotrial, MK 421, MK 421 maleate, Minipril, Naprilene, Naritec, Nuril, Olivin, Pres, Presil, Pressotec, Renavace, Renitec, Renitek, Reniten, Renivace, Repantril, Sintec, Tenace, Unaril, Unipril, Vasopril, Vasotec, Xanef |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H28N2O5.C4H4O4/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-6,8-9,14,16-17,21H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,16-,17-;/m0./s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-Name | (Z)-But-2-endisäure;(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure |
| Mehr anzeigen |