Learn More
Justrite EN Cabinet Mover
Description
- Protect workers, reduce fire risks, and improve productivity by storing flammable fuels and chemicals in code-compliant safety cabinets
- Designed to meet OSHA and NFPA standards, Sure-Grip™ EX cabinets are constructed of sturdy 18 gauge (1 mm) thick double-wall, welded steel with 1 1/2 in. (38 mm) of insulating air space for fire resistance
- High-performance, self-latching doors close easily and securely for maximum protection under fire conditions
- Fail-safe closing mechanism ensures three-point stainless steel bullet latching system works every time
Specifications
Specifications
| Length (Metric) | 14 cm |
| Width (Metric) | 60 cm |
| Color | Black |
| Product Type | Cabinet Mover |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?