Learn More
EN 14039/ISO 16703/ISO 9377 n-Alkane Systemleistungsnorm 50 μg/ml in n-Heptan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328574 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328574 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000971HP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 630-01-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Heptane
Industry Type Petrochemical Testing
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Decane 50 μg/mL∣n-Docosane 50 μg/mL∣n-Dodecane 50 μg/mL∣n-Dotriacontane 50 μg/mL∣n-Eicosane 50 μg/mL∣n-Hexacosane 50 μg/mL∣n-Hexadecane 50 μg/mL∣n-Hexatriacontane 50 μg/mL∣n-Octadecane 50 μg/mL∣n-Octatriacontane 50 μg/mL∣n-Tetradecane 50 μg/mL∣n-Tetratriacontane 50 μg/mL∣Octacosane 50 μg/mL∣Tetracontane 50 μg/mL∣Tetracosane 50 μg/mL∣Triacontane 50 μg/mL