missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Emtricitabin, TRC

Artikelnummer. 30003268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003268 1 g 1 Gramm
17958014 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003268 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5250001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 143491-57-0
Summenformel C8 H10 F N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 247.25
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2',3'-Dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-Emtricitabine, (-)-FTC, 524W91, BW 1592, BW 524W91, Coviracil, Emtricitabine, Emtriva, (-)-FTC
IUPAC-Name 4-Amino-5-Fluoro-1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Oxathiolan-5-yl]Pyrimidin-2-One
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Emtricitabine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
Formelmasse 247.0427
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.