Learn More
Buerkle™ Entleervorrichtung für Zonen-Sammler
Artikelnummer. 11901561 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
130 mm
158 mm
Länge (metrisch):
100 cm
Breite (metrisch):
110 mm
157 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
11901561 130 mm 100 cm 110 mm -
10257584 158 mm 100 cm 157 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11901561 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53170033
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Entleerungsvorrichtung für den Zonenprobennehmer ermöglicht das direkte Entleeren der Proben in die Behälter.
  • Ersparnis vertvoller Zeit
  • Verringerung der Kontaminierung
  • Die einzelnen Trichter können variabel auf die unterschiedlichen Achsabstände der Sammelkammern eingestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Entleerungsvorrichtung
Material Edelstahl (V2A)
Autoklavierbar Not Autoclavable
Enthält 3 Trichter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zonen-Sammler
Zur Verwendung mit (Geräte) Zonen-Probenehmer
Höhe (angloamerikanisch) 5.12 in.
Höhe (metrisch) 130 mm
Länge (angloamerikanisch) 3.82 in.
Länge (metrisch) 100 cm
Breite (angloamerikanisch) 4.33 in.
Breite (metrisch) 110 mm