Learn More
MP Biomedicals™ EMM, Medien in Pulverform
Definiertes Medium für das Wachstum von S. pombe
Marke: MP Biomedicals™ 114110022
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Rezeptur
- Inhalt/Liter: 3 g Phthalsäure K+, 2.2 g Na2 HPO4, 5 g NH4Cl, 20 g Dextrose
- Salze: 1.05g MgCl2·6H2O, 4.7mg CaCl2·2H2O, 1g KCl, 0.04g Na2SO4
- Vitamine: 1 mg Pantothensäure, 10 mg Nicotinsäure, 10 mg myo-Inositol, 1 mg Biotin
- Mineralstoffe: 0.5 mg Borsäure, 0.4 mg MnSO4, 0.4 mg ZnSO4·7H2O, 0.2 mg FeCl2·6H2O, 40μ g Molybdänsäure, 0.1 mg KI, 40μ g CuSO4·5H20, 1 mg Zitronensäure
Anwendungen:
Hefezellkultur, Life Sciences
Spezifikation
Zertifiziertes Thiamin (Vitamin B1) frei | |
Pulver | |
EMM | |
Für das Wachstum der Spalthefe S. pombe |
4 °C | |
Molekularbiologie | |
Phthalsäure K+ 3 g/l, Na2HPO4 2,2 g/l, NH4Cl 5 g/l, Dextrose 20 g/l, MgCl2.6H2O 1,05 g/l, CaCl2.2H2O 4,7 mg/l, KCl 1 g/l, Na2SO4 0,04 g/l, Pantothensäure 1 mg/l, Nicotinsäure 10 mg/l, Myo-Inositol 10 mg/l, Biotin 1 mg/l, Borsäure 0,5 mg/l, MnSO4 0,4 mg/l, ZnSO4.7H2O 0,4 mg/l, FeCl2.6H2O 0,2 mg/l, Molybdinsäure 40 μg/l, KI 0,1 mg/l, CuSO4.5H2O 40 μg/l, Zitronensäure 1 mg/l | |
454 g |
Sicherheit und Handhabung
- EMM Broth (Powder)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ammnoium chloride, sodium phosphate dibasic anhydrous