Learn More
MP Biomedicals™ EMM, Medien in Pulverform
Artikelnummer. 11317859 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
227 g
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
227 Gramm
454 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317859 227 g 227 Gramm
11327859 454 g 454 Gramm
11337859 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317859 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 114110012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 CHF
    143.39 CHF / 227 Gramm
    Sparen 7.61 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Definiertes Medium für das Wachstum von S. pombe
Zusammensetzung
  • Inhalt/Liter: 3 g Kaliumphthalat, 2,2 g Natriumhydrogenphosphat (Na₂HPO₄), 5 g Ammoniaklösung (NH₄Cl), 20 g Dextrose
  • Salze: 1,05 g MgCl₂ ·· 6H₂O, 14,7 μg CaCl2 · ·2H2O, 1 g KCl, 0,04 g Na2SO4
  • Vitamine: 1 mg Pantothensäure, 10 mg Nikotinsäure, 10 mg Myo-Inositol, 10 μg Biotin
  • Mineralien: 0,5 mg Borsäure, 0,4 mg MnSO₄, 0,4 mg ZnSO₄ ·· 7H₂O, 0,2 mg FeCl₂ · ·6H₂O, 40 μg Molybdänsäure, 0,1 mg KI, 40 μg CuSO4 5H·2O, 1 mg Zitronensäure
Anwendungsbereiche:
Hefezellkultur, Life Sciences
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziertes Thiamin (Vitamin B1) frei
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Form Pulver
Güte Molekularbiologie
Produkttyp EMM
Zusammensetzung Phthalsäure K+ 3 g/l, Na2HPO4 2,2 g/l, NH4Cl 5 g/l, Dextrose 20 g/l, MgCl2.6H2O 1,05 g/l, CaCl2.2H2O 14,7 μg/l, KCl 1 g/l, Na2SO4 0,04 g/l, Pantothensäure 1 mg/l, Nicotinsäure 10 mg/l, Myo-Inositol 10 mg/l, Biotin 10 μg/l, Borsäure 0,5 mg/l, MnSO4 0,4 mg/l, ZnSO4.7H2O 0,4 mg/l, FeCl2.6H2O 0,2 mg/l, Molybdinsäure 40 μg/l, KI 0,1 mg/l, CuSO4.5H2O 40 μg/l, Zitronensäure 1 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für das Wachstum der Spalthefe S. pombe
Menge 227 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EMM Broth (Powder)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride, sodium phosphate dibasic