Learn More
Thermo Scientific™ Emission filters for Thermo Scientific Varioskan™ LUX Multimode Microplate Readers
Das Varioskan LUX Multimode-Mikrotiterplatten-Lesegerät kann mit einer Reihe von Messtechnologien ausgestattet werden, darunter Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöste Fluoreszenz. Zusätzliche Emissionsfilter erweitern die Gerätefunktionalität und Anwendungsflexibilität.
940.00 CHF - 1096.00 CHF
Produkte 13
Produktcode Marke Produkttyp Wellenlängen Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Wellenlängen Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12449757
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F48020
Emissionsfilter 480 nm BRET-Spender mit wtRluc
1096.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15360787
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F49210
Emissionsfilter 492 nm Allgemeine Terbium-Messung
952.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12459757
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F51060
Emissionsfilter 510 nm Chroma-glo Luciferase CBG68 oder CBG99-Assay
1096.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12469757
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F51530
Emissionsfilter 515 nm BRET2-Akzeptor mit GFP2
1096.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15370787
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F52010
Emissionsfilter 520 nm LanthaScreen-Messung des Tb-Akzeptors; HTRF-Spendermessung von TbGreen
952.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17128905
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F52530
Emissionsfilter 525 nm Pierce grüner Renilla Luciferase-Assay
1096.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12479757
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F53030
Emissionsfilter 530 nm BRET-Akzeptor mit EYFP
1096.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15300797
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F57177
Emissionsfilter 571 nm AlphaScreen-Messung
956.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12489757
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F61060
Emissionsfilter 610 nm Chroma-glo Luciferase CBR-Assay
1094.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15320797
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F61520
Emissionsfilter 615 nm AlphaLISA-Messung
956.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15310797
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F62010
Emissionsfilter 620 nm Allgemeine Europiummessung; LanthaScreen-Messung des Eu-Spenders; HTRF Akzeptormessung von TbGreen; HTRF-Spendermessung von EuRed und TbRed
940.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17138905
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F640LP
Emissionsfilter 640 nm Pierce roter Glühwürmchen-Luciferase-Assay
1096.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15380787
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F66510
Emissionsfilter 665 nm LanthaScreen-Messung des EU-Akzeptors; HTRF-Akzeptormessung von EuRed und TbRed
940.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Varioskan LUX wird mit einer Reihe von Messtechnologien einschließlich Absorption und Fluoreszenzintensität mit optionaler Lumineszenz, AlphaScreen und TRF geliefert. Das Gerät wählt die Messwellenlänge mithilfe von Filtern oder Monochromatoren oder optischen Filtern aus – je nachdem, welche Wellenlänge für die jeweilige Messtechnologie am besten geeignet ist. Eine breite Palette optionaler Filter erweitert den Anwendungsbereich beträchtlich, einschließlich Luciferase-Assays, Bioluminescence Resonance Energy Transfer (BRET)-Assays, Homogeneous Time Resolved Fluorescence (HTRF)-Assays und vielen anderen.
  • Bei der Durchführung von luminometrischen, TRF- oder Alpha-Assays, wie TR-FRET, HTRF, BRET, NanoBRET, AlphaScreen/AlphaLISA und allen Multiplex-Assays, die diese Detektionstechnologien verwenden, ist ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Emissionsfiltern erhältlich.
  • Anregungsfilter für TRF- und AlphaScreen/AlphaLISA-Messungen sind fest im entsprechenden optischen Modul der Nachweistechnologie fixiert.
  • Die Installation des Emissionsfilters ist ganz einfach. Das Filterrad des Geräts ist leicht zugänglich, und die richtigen Parameter lassen sich schnell in einem einfachen Arbeitsablauf in der Thermo Scientific SkanIt Software einstellen. Der softwaregesteuerte Installationsvorgang von SkanIt verhindert außerdem versehentliche Fehler während des Prozesses und gewährleistet so einen ordnungsgemäßen Betrieb.
  • Bei den meisten Lumineszenzmessungen gibt es nur eine Lichtquelle im System, und daher wird der effizienteste Nachweis durch das Sammeln des gesamten von der Probe emittierten Lichts, unabhängig von der Wellenlänge, erzielt. Daher ist für diese Assays keine Wellenlängenauswahl erforderlich. Bei Anwendungen wie BRET oder Luminometrie-Multiplexing-Assays, bei denen mehrere Lichtquellen in der Probe vorhanden sind, werden jedoch Filter verwendet, um das bei einer bestimmten Wellenlänge erzeugte Licht zu sammeln.
  • Alle Varioskan LUX-Filter können je nach Anwendung für jede filterbasierte Nachweistechnologie (Lumineszenz, TRF oder Alpha-Technologie) verwendet werden. Wenden Sie sich an den technischen Support, um weitere Informationen zu Ihren speziellen Anwendungsanforderungen zu erhalten.