Learn More
Thermo Scientific™ Emission filters for Thermo Scientific Varioskan™ LUX Multimode Microplate Readers
Das Varioskan LUX Multimode-Mikrotiterplatten-Lesegerät kann mit einer Reihe von Messtechnologien ausgestattet werden, darunter Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöste Fluoreszenz. Zusätzliche Emissionsfilter erweitern die Gerätefunktionalität und Anwendungsflexibilität.
Marke: Thermo Scientific™ F61060
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Varioskan LUX wird mit einer Reihe von Messtechnologien einschließlich Absorption und Fluoreszenzintensität mit optionaler Lumineszenz, AlphaScreen und TRF geliefert. Das Gerät wählt die Messwellenlänge mithilfe von Filtern oder Monochromatoren oder optischen Filtern aus – je nachdem, welche Wellenlänge für die jeweilige Messtechnologie am besten geeignet ist. Eine breite Palette optionaler Filter erweitert den Anwendungsbereich beträchtlich, einschließlich Luciferase-Assays, Bioluminescence Resonance Energy Transfer (BRET)-Assays, Homogeneous Time Resolved Fluorescence (HTRF)-Assays und vielen anderen.
- Bei der Durchführung von luminometrischen, TRF- oder Alpha-Assays, wie TR-FRET, HTRF, BRET, NanoBRET, AlphaScreen/AlphaLISA und allen Multiplex-Assays, die diese Detektionstechnologien verwenden, ist ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Emissionsfiltern erhältlich.
- Anregungsfilter für TRF- und AlphaScreen/AlphaLISA-Messungen sind fest im entsprechenden optischen Modul der Nachweistechnologie fixiert.
- Die Installation des Emissionsfilters ist ganz einfach. Das Filterrad des Geräts ist leicht zugänglich, und die richtigen Parameter lassen sich schnell in einem einfachen Arbeitsablauf in der Thermo Scientific SkanIt Software einstellen. Der softwaregesteuerte Installationsvorgang von SkanIt verhindert außerdem versehentliche Fehler während des Prozesses und gewährleistet so einen ordnungsgemäßen Betrieb.
- Bei den meisten Lumineszenzmessungen gibt es nur eine Lichtquelle im System, und daher wird der effizienteste Nachweis durch das Sammeln des gesamten von der Probe emittierten Lichts, unabhängig von der Wellenlänge, erzielt. Daher ist für diese Assays keine Wellenlängenauswahl erforderlich. Bei Anwendungen wie BRET oder Luminometrie-Multiplexing-Assays, bei denen mehrere Lichtquellen in der Probe vorhanden sind, werden jedoch Filter verwendet, um das bei einer bestimmten Wellenlänge erzeugte Licht zu sammeln.
- Alle Varioskan LUX-Filter können je nach Anwendung für jede filterbasierte Nachweistechnologie (Lumineszenz, TRF oder Alpha-Technologie) verwendet werden. Wenden Sie sich an den technischen Support, um weitere Informationen zu Ihren speziellen Anwendungsanforderungen zu erhalten.
Spezifikation
Emissionsfilter | |
Varioskan™ | |
610/60 nm |
Varioskan LUX Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
610 nm | |
Chroma-glo Luciferase CBR-Assay |