Learn More
Merck ZHE Hazardous Waste Filtration System Replacement Parts and Accessories: 90mm Diameter
Von der US-EPA als geeignetes Gerät für Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) bezeichnet
Marke: Merck YY2209068
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
ZHE Filtrationssystem für gefährliche Abfälle | |
Unsteril | |
90 mm |
O-Ring, 2-235, 90 mm, Fluoroelastomer | |
Fluoroelastomer | |
O-Ring, 2-235, 90 mm, Fluorelastomer |