Learn More
Merck Ersatzteile und Zubehör für das ZHE-Filtersystem für gefährliche Abfälle
Von der US-EPA als geeignetes Gerät für Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) bezeichnet
Marke: Merck YT3009014
88.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl 316 | |
Swagelok Stecker mit Schnellkupplung |
ZHE Filtrationssystem für gefährliche Abfälle | |
Unsteril |