Learn More
Merck Ersatzteile und Zubehör für das ZHE-Filtersystem für gefährliche Abfälle
Von der US-EPA als geeignetes Gerät für Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) bezeichnet
Brand: Merck XX6700024
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Descrizione
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.Specifica
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
8,6 bar (125 psi) |
ZHE Filtrationssystem für gefährliche Abfälle | |
8,6 | |
Belüftungs-/Entlastungsventil |