Learn More
Merck Ultrafree™-MC Zentrifugen-Filter-Einsätze mit Durapore™ Membran
Vorbereitung und Aufreinigung von Mikrozentrifugenproben. EMD Millipore Ultrafree™-MC Zentrifugenfilter mit Durapore™ Membran ermöglichen die schnelle, bequeme Probenvorbereitung bei sehr niedrigen Rückhaltevolumina. Erhältlich in sterilen und unsterilen Versionen und verschiedenen Porengrößen.
Marke:  Merck UFC30GV0S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10228490
  • 501.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vorbereitung und Aufreinigung von Mikrozentrifugenproben. Ultrafree™-MC Zentrifugenfilter mit Durapore™ Membran ermöglichen die schnelle, bequeme Probenvorbereitung bei sehr niedrigen Rückhaltevolumina. Erhältlich in sterilen und unsterilen Versionen und verschiedenen Porengrößen.
  • Einwegfilter zur Entfernung von Partikeln aus wässrigen biologischen Lösungen
  • Können in Rotoren mit festem Winkel verwendet werden
  • Schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung
  • Ideal für den Einsatz mit Protein- und Nukleinsäure-Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Durapore
Steril
Polypropylen
50 Packungen
38 ml
45 mm
10,6 mm
Ja
0,22 μm
0,2 cm2
12.000 x g
Zentrifugenfilter
1,77 in.
0,42 in.