Learn More
Merck Ultrafree™-MC Zentrifugen-Filter-Einsätze mit Durapore™ Membran
Vorbereitung und Aufreinigung von Mikrozentrifugenproben. EMD Millipore Ultrafree™-MC Zentrifugenfilter mit Durapore™ Membran ermöglichen die schnelle, bequeme Probenvorbereitung bei sehr niedrigen Rückhaltevolumina. Erhältlich in sterilen und unsterilen Versionen und verschiedenen Porengrößen.
Marke: Merck UFC30GV00
Beschreibung
Vorbereitung und Aufreinigung von Mikrozentrifugenproben. Ultrafree™-MC Zentrifugenfilter mit Durapore™ Membran ermöglichen die schnelle, bequeme Probenvorbereitung bei sehr niedrigen Rückhaltevolumina. Erhältlich in sterilen und unsterilen Versionen und verschiedenen Porengrößen.
- Einwegfilter zur Entfernung von Partikeln aus wässrigen biologischen Lösungen
- Können in Rotoren mit festem Winkel verwendet werden
- Schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung
- Ideal für den Einsatz mit Protein- und Nukleinsäure-Lösungen
Spezifikation
Gelb | |
Durapore | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
100/Packung | |
38 ml | |
45 mm | |
10,6 mm |
Ja | |
0,22 μm | |
0,2 cm2 | |
12.000 x g | |
Zentrifugenfilter | |
1,77 in. | |
0,42 in. |