Learn More
Merck XKEM00104 2-WAY PLASTIC VACUUM VALVE
Zubehör zum Umbau einer Standardspritze in eine Handvakuumpumpe
Marke: Merck XKEM00104
Additional Details : Gewicht : 25.00000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polycarbonat
Spezifikation
Zwei-Wege-Ventil | |
Pumpe aus Polypropylen | |
Polycarbonat |