Spezifikation
| Zur Verwendung mit | MilliSolve Filtrationssystem |
| Typ | Schläuche |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,4 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.1 cm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 27,5 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 70 cm |
| Material | PTFE |