Learn More
Merck Swinnex™ Filterhalter
Zur Ultrareinigung oder Sterilisation von kleinen, spritzendosierten Flüssigkeitsmengen
Marke: Merck SX0004700
Additional Details : Gewicht : 0.45308kg
Beschreibung
Zur Ultrareinigung oder Sterilisation von kleinen, spritzendosierten Flüssigkeitsmengen
Machen Sie Ihren eigenen Spritzenfilter! Die Swinnex-Filterhalter bieten Ihnen die Flexibilität, den für Ihre Anwendung am besten geeigneten Membrantyp und Durchmesser auszuwählen. Für eine sterile Filtration können Sie die Swinnex-Filterhalter mit eingesetzter Membran autoklavieren. Ultrareinigen oder sterilisieren Sie kleine Flüssigkeitsmengen, die mit einer Spritze verabreicht werden, oder installieren Sie sie linear, um größere Mengen zu filtern.Merkmale & Vorteile
- Erhältlich in drei Größen für eine Reihe von Prozessvolumina
- Autoklavierbar mit eingesetztem Filter für sterile Filtration
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
2,3 in. | |
47 mm |
Polypropylen, Silikon | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
1,85 in. | |
5,8 cm |