Learn More
Merck Swinnex™ Filterhalter
Zur Ultrareinigung oder Sterilisation von kleinen, spritzendosierten Flüssigkeitsmengen
Marke: Merck SX0001300
219.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Zur Ultrareinigung oder Sterilisation von kleinen, spritzendosierten Flüssigkeitsmengen
Machen Sie Ihren eigenen Spritzenfilter! Die Swinnex-Filterhalter bieten Ihnen die Flexibilität, den für Ihre Anwendung am besten geeigneten Membrantyp und Durchmesser auszuwählen. Für eine sterile Filtration können Sie die Swinnex-Filterhalter mit eingesetzter Membran autoklavieren. Ultrareinigen oder sterilisieren Sie kleine Flüssigkeitsmengen, die mit einer Spritze verabreicht werden, oder installieren Sie sie linear, um größere Mengen zu filtern.Merkmale & Vorteile
- Erhältlich in drei Größen für eine Reihe von Prozessvolumina
- Autoklavierbar mit eingesetztem Filter für sterile Filtration
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Nicht steril | |
0,5 in. | |
13 mm |
Polypropylen-Gerät, Silikondichtung | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
0,5 in. | |
1,7 cm |