Learn More
Merck Steripak™-GP sterile Filtereinheit
Schneller Durchfluss und hoher Durchsatz
Marke: Merck SPGPM20RJ
Additional Details : Gewicht : 3.51530kg
Includes: Gestufte 6 mm (0.25 in.)-Schlaucheinlasstülle, gestufte 6 mm (0.25 in.)-Schlauchauslasstülle sowie Abfüllglocke.
Beschreibung
Schneller Fluss und hoher Durchsatz
Steripak-GP Filtereinheiten sind für die druckgesteuerte Filtration von Gewebekulturmedien mit oder ohne Serum in größerem Maßstab konzipiert. Sie sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und nicht autoklavierbar. Die Filtereinheiten sind in zwei Größen erhältlich, wobei die kleinere Einheit bis zu 10 l und die größere bis zu 20 l filtern kann. Beide Größen verwenden die 0,22 µm Millipore Express Membran mit geringer Proteinbindung und schnellem Durchfluss. Jede Einheit verfügt über eine integrierte Abfüllglocke für den Einsatz mit Flaschenaufsätzen und eine manuell zu betätigende Entlüftungsvorrichtung, um einen Verschluss der Membran durch Lufteinschlüsse zu verhindern. Sie werden steril geliefert und können direkt an eine Pumpe oder einen Druckbehälter angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).Steripak™-GP Filtereinheiten sind für die druckgesteuerte Filtration von Gewebekulturmedien mit oder ohne Serum in größerem Maßstab konzipiert. Jeder Filter ist für einen einmaligen Gebrauch bestimmt und nicht autoklavierbar. Die Filtereinheiten sind in zwei Größen erhältlich, wobei die kleinere Einheit bis zu 10 l und die größere bis zu 20 l filtern kann.
Eigenschaften und Vorteile:
- Millipore Express™ PLUS-Membran für schnellste Flussraten und geringe Proteinbindung
- Eine größere, druckgesteuerte Filtrationsvorrichtung für schnellere Durchflussraten beschleunigt zeitraubende Filtrationen mit großem Volumen
- Größen mit 10 l- und 20 l-Kapazität für maximale Filtrationsoptionen im Labormaßstab
- Manuell betätigter oberer Entlüfter zur Verhinderung eines Strömungsstopps durch Lufteinschlüsse
- Abfüllglocke für eine sauberere Füllumgebung rund um die Öffnung der Behälterflasche
Anwendungen:
Sterilisation von wässrigen Lösungen, Medienvorbereitung, Puffervorbereitung
Spezifikation
Abgesetzter 6 mm-Schlauchanschluss | |
Express PLUS™ | |
PES | |
Steril | |
Großvolumige, druckbetriebene Filtration von Gewebekulturmedien mit oder ohne Serum | |
3Pack | |
Abgesetzter 6 mm-Schlauchanschluss, Abfüllglocke | |
45 °C | |
1 ml | |
7.6 cm | |
9,9 cm |
Ja | |
SAN | |
0,22 μm | |
200 cm2 | |
75 psi vorwärts, 5 psi rückwärts | |
Abgesetzter 6 mm-Schlauchanschluss, Abfüllglocke | |
113 °F | |
Flaschenaufsatzfilter | |
2.99 Zoll | |
9,9 cm | |
16 cm |