Learn More
Merck Ersatzteile für aseptisches Sterifil™ 47 mm-Absaugfiltersystem
Wird für allgemeine Filtrationsanwendungen und die Filtration von Proben für die Analyse von Partikeln oder biologischen Verunreinigungen verwendet
23.70 CHF - 119.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10019810
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
XX1104702
Grundhalter mit Stützsieb Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10529351
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
XX1104705
250 ml-Auffangkolben Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10603212
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
XX1104703
Trichterabdeckung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10263251
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
XX1104706
Kolbendeckel Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
MilliporeSigma Stützsieb aus Polypropylen, zur Verwendung mit:Für Swinnex 47, Oberfläche:Stützsieb, 47 mm Durchmesser, Filter, Polypropylen, für Swinnex 47
For use with Sterifil™ Aseptic Systems
Bestellinformation
Sterifil-Halter und Trichter sind gesondert erhältlich (ohne Auffangkolben und Deckel), zur Verwendung mit standardmäßigen 1 l-Vakuumfilterkolben oder Mehrplatzverteilern.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar