Learn More
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System: Mini and Midi Blot Holding Frames
Artikelnummer. 13479569
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Halterahmen für Midi-Blots
Mini-Blot-Halterahmen
Menge:
1/Pckg.
2/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Menge Packungsgröße
13479569 Halterahmen für Midi-Blots 1/Pckg. 1 Stück
13489569 Halterahmen für Midi-Blots 2/Pckg. 2 Stück
13258319 Mini-Blot-Halterahmen 2/Pckg. 2 Stück
13248319 Mini-Blot-Halterahmen 1/Pckg. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13479569 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. SNAP2FRMD01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 CHF
    143.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.00 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mini- und Midi-Blot-Halterahmen für EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Proteindetektionssysteme
Zur Verwendung mit EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Proteindetektionssystemen (Kat. Nr. SNAP2MM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SNAP i.d.™2.0 Proteindetektionssystem – midi
Typ Halterahmen für Midi-Blots
Enthält Durchsichtige Deckel, leicht verriegelbare Klappe, Regenschirmventil
Menge 1/Pckg.
Stapelbar Ja