Learn More
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System: Mini and Midi Blot Holders
Artikelnummer. 13288309
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch) Gel:
3.3 Zoll
5.31 Zoll
Länge (metrisch) Gel:
8,4 cm
13,5 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel:
2.95 Zoll
3.34 Zoll
Breite (metrisch) Gel:
7,5 cm
8,5 cm
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Gel Länge (metrisch) Gel Breite (angloamerikanisch) Gel Breite (metrisch) Gel Packungsgröße
13288309 3.3 Zoll 8,4 cm 2.95 Zoll 7,5 cm 100 Stück
13268309 5.31 Zoll 13,5 cm 3.34 Zoll 8,5 cm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13288309 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. SNAP2BHMN0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00 CHF
    316.30 CHF / 100 Stück
    Sparen 52.70 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 23-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mini- und Midi-Blot-Halter für EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Proteindetektionssysteme
Zur Verwendung mit EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Proteindetektionssysteme (Kat. Nr. SNAP2MM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Proteinnachweissystem Mini
Typ Blot-Halter
Länge (angloamerikanisch) Gel 3.3 Zoll
Länge (metrisch) Gel 8,4 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 2.95 Zoll
Breite (metrisch) Gel 7,5 cm