Learn More
Merck Millipore Ersatzteile für Swinnex™ Filterhalter
Zur Ultrareinigung oder Sterilisation von kleinen, spritzendosierten Flüssigkeitsmengen
Marke:  Merck Millipore SX0004701
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10420781
  • 81.37 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab
11-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Use to ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by syringe
Der Swinnex 47 mm lässt sich zur Filterung größerer Mengen mit Schläuchen an einen unter Druck stehenden Behälter oder eine automatische Füllvorrichtung anschließen.
Spezifikation
Spezifikation
47 mm Millipore Swinnex Filterhalter (Swinnex 47)
7.5mm
Silicone
Accessories for filter holders for sample preparation
Base O-ring
5/Pk.