Learn More
Merck Ersatzteile für Edelstahl 13 und 25 mm-Filterhalter
Zur Ultrareinigung oder Sterilisation von kleinen, spritzendosierten Flüssigkeitsmengen
Marke: Merck XX30025RK
Additional Details : Gewicht : 0.02632kg
Beschreibung
Machen Sie Ihren eigenen Spritzenfilter! Die Mikrospritze und der Swinny Filterhalter bieten Ihnen die Flexibilität, den für Ihre Anwendung am besten geeigneten Membrantyp und Durchmesser auszuwählen. Zur Sterilfiltration autoklavieren Sie Ihre Filterhalter mit der eingesetzten Membran. Ultrareinigen oder sterilisieren Sie kleine Flüssigkeitsmengen, die mit einer Spritze verabreicht werden, oder installieren Sie sie linear, um größere Mengen zu filtern. Eigenschaften und Vorteile •Erhältlich in zwei Größen für eine Reihe von Verarbeitungsvolumina•Die langlebige Edelstahlkonstruktion gewährleistet jahrelangen Einsatz und verringert den Abfall durch Einwegspritzenfiltern•Zur Sterilfiltration mit eingesetztem Filter autoklavierbar Anwendungen:Ultrareinigung oder Sterilisierung von Flüssigkeiten XX3001200 Swinny Filterhalter 13 mm, Edelstahl XX3002500 Mikrospritzenfilterhalter 25 mm, Luer-Lock-Anschluss, Edelstahl XX3002514 Mikrospritzenfilterhalter 25 mm, NPTF, Edelstahl Ersatzteile XX30012RK Swinny 13 mm Ersatzteil-Kit XX30025RK Mikrospritze 25 mm Ersatzteil-KitSpezifikation
Nicht autoklavierbar | |
13 mm-Filterhalter aus Edelstahl | |
Unsteril | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
6,3 mm |
Ersatzteile für Edelstahl-Filterhalterung | |
Edelstahl | |
Zwei PTFE-Dichtungen, zwei O-Ringe und zwei Stützsiebe | |
0,25 in |