Learn More
Merck Ersatzteile für Edelstahl 13 und 25 mm-Filterhalter
Zur Ultrareinigung oder Sterilisation von kleinen, spritzendosierten Flüssigkeitsmengen
Marke: Merck XX3001210
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Der Swinnex™ Teilesatz enthält zwei PTFE-Dichtungen, zwei O-Ringe und zwei Stützscheiben.
Spezifikation
Ersatzteile für Edelstahl-Filterhalterung | |
Edelstahl | |
Stützsieb |