Learn More
Merck ReBlot Plus Kit und Reagenzien
Beschreibung
Includes
Milde Antikörper-Stripperlösung (10X),50 ml; Starke Antikörper-Stripperlösung (10X),50 ml
Western Blotting ist ein häufig zur Anwendung kommendes Verfahren zur Untersuchung der Proteinfunktion und -lokalisierung. In der Regel werden Proteinproben auf SDS-PAGE elektrophorisiert und auf eine Membran wie Nitrozellulose oder Nylon übertragen, wo sie mit spezifischen Antikörpern untersucht werden. Im Gegensatz zu Nukleinsäure-basierten Technologien, die die Wiederverwendung von Southern und Northern Blots ermöglichen, war die Wiederverwendung von Western Blots schwierig.
- In der Antikörper-Stripperlösung ist kein stechend riechendes β-Mercaptoethanol enthalten
- Die Antikörperabscheidung erfolgt bei Raumtemperatur—eine Erwärmung der Blots ist nicht erforderlich
- Blots können in 25 min wiederverwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Western-Blot-Stripping-Puffer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Menge | 50 mL |
| Konzentration | 2 X |
| Kitinhalt | 25 ml milde Antikörper-Abscheidelösung 10X |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Re-Blot Plus Mild Solution (10X)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308-BEI Exposition oder falls betroffen .
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, sodium azide