Learn More
Merck™ Aufreinigungskit
Mit Ionenaustauscher-Technologie
Marke:  Merck™ QGARD00D3
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10001592
  • 775.00 CHF / 1 Stück
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 16-01-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Q-Gard™ 3 Reinigungskassette für Milli-Q™ Systeme, die an DI-Wasserzufuhr mit hohem Kolloid-Gehalt angeschlossen sind
Spezifikation
Spezifikation
Q-Gard 3
Purification Cartridge
Depth Filtration, Ion-Exchange, Activated Carbon
Deionized
Milli-Q™systems connected to DI water feed containing high silt