Learn More
Merck Human Albumin/Immunoglobulin Depletion Kit
Beschreibung
Das PureProteome™ Humanalbumin/Immunglobulin-Abbaukit ist ein Kit auf Basis magnetischer Beads, das eine hohe Abbaueffizienz (normalerweise >99 %) von Albumin und allen Immunglobulinen (d. h. IgG, IgA, IgM, IgE und IgD) aus Humanserum- oder Plasmaproben ermöglicht. Das Kit enthält 12 ml vorgemischte Magnet-Beads, 7 ml PBS-Puffer und eine Packung mit 8 Amicon Ultra Zentrifugalfiltern für den nachgeschalteten Pufferaustausch oder gegebenenfalls eine Aufkonzentration.
- Hohe Kapazität: Komplexe Chemie in Kombination mit viel Oberfläche liefert mehr Bindungsstellen für Proteine
- Einheitliche Ergebnisse ohne Probenverlust: Partikel sind sichtbar, da sie an der Röhrchenseite anhaften; dies sorgt für eine schnelle und einfache Aspiration und vollständige Pufferbeseitigung.
- Schnelle Verarbeitungszeit: Die Beads werden innerhalb von Sekunden immobilisiert und die erhöhte Kinetik der Bead/-Protein-Bindung ermöglicht eine kürzere Inkubation.
- Kostengünstig: Deutlich erschwinglicher als vergleichbare Magnet-Beads
(f) Soweit nicht andere Informationen in unserem Katalog oder in der dem Produkt (den Produkten) beiliegenden Unternehmensdokumentation angegeben sind, dienen die Produkte ausschließlich Forschungszwecken und sind für keine anderen Zwecke zu verwenden, unter anderem insbesondere nicht für unerlaubte gewerbliche Zwecke, für die In-vitro-Diagnose, die Ex-vivo- oder In-vivo-Therapie oder andere Arten der Konsumierung oder der Anwendung bei Mensch oder Tier.
Abbau von Humanserum und -plasma
Spezifikation
Spezifikation
| Kreuzreaktivität | Human |
| Enthält | 12 ml Vorgemischte Magnetbeads, 7 ml PBS-Puffer, 8er Packung Amicon Ultra 2 ml Zentrifugalfilter, 3 K MWCO |
| Menge | 1 Kit |
| Probentyp | Serum, Plasma |
| Probenvolumen | 12 mL |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abbau von Humanserum und -plasma |
| Produkttyp | PureProteome™ Humanes Albumin/Immunoglobulin Abbaukit |