Learn More
Merck Filterhalter für Druckfiltration
Aus Edelstahl
Marke: Merck XX4004700
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Merkmale & Vorteile- Der Filterhalter verfügt über ein Reservoir für 100 ml (oder 340 ml) Flüssigkeit zur Chargenfiltration
- Zur Sterilfiltration mit eingesetzter Membran autoklavierbar
Anwendungen: Chargenfiltration
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
29,2 cm (100 ml-Halter), 53,3 cm (340 ml-Halter) |
Edelstahl | |
11,3 cm2 | |
100 mL | |
7 cm |