Learn More
Merck Polypropylen-Vorfilter
Kompatibel mit aggressiven Lösungsmitteln. EMD Millipore Vorfilter aus Polypropylen zeichnen sich durch eine große Schmutzaufnahmekapazität aus und eignen sich für allgemeine Vorfilterungsanwendungen sowie die Vorfilterung von Lösungsmitteln und entionisiertem Wasser und die Minderung der Keimbelastung.
264.00 CHF - 300.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Speisewasserquelle | Deionisiert |
Material | Polypropylen |
Filtertyp | Glatt |
Hydrophobizität | Hydrophob |
Produktcode | Marke | Porendichte | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porendichte | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10549212
|
Merck
AN0604700 |
35 % | 0,6 μm |
266.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10004580
|
Merck
AN1204700 |
35% | 1,2 μm |
264.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10480401
|
Merck
AN5004700 |
72% | 5 μm |
290.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10389500
|
Merck
AN1H04700 |
35% | 10 μm |
300.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10379550
|
Merck
AN2504700 |
35% | 2,5 μm |
264.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10616741
|
Merck
AN3H04700 |
72% | 30 μm |
282.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Widerstandsfähig gegen aggressive Lösungsmittel.Polypropylen-Vorfilter haben eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit und eignen sich zur allgemeinen Vorfiltration und Vorfiltration von Lösungsmitteln, deionisiertem Wasser und zur Entkeimung.
- Aus 100 % reinen Polypropylenmedien
- Weite, thermale Kompatibilität
- Hohe Partikelretention, hohe Verschmutzungsauffangkapazität und geringer Druckabfall
- Für die Filtration von organischen Lösungsmitteln entwickelt
- Können nach ordnungsgemäßer Benetzung mit Alkohol auch für die Filtration von wässrigen Lösungen verwendet werden
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
Hydrophob | |
90 °C | |
0,005 in. | |
Vorfilter | |
4,7 cm |
Deionisiert | |
Glatt | |
Weniger Lösungsmittel, deionisiertes Wasser und Keimbelastung | |
90 °C | |
150 µm | |
1,85 in. |